Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide Coated Nylon Cloth Labels
Nylon cloth labels for BBP33/i3300 printers.
Marke: Brady™ 361694
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
For BBP33/i3300 printers.
Spezifikation
B33-659-499 | |
White | |
Nylon Cloth (B-499) | |
Non-sterile | |
25.40 mm (W) x 12.45 mm (H) | |
25.40 mm |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Labels | |
Rectangle | |
12.45 mm | |
25.40 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ B33 Series Polyamide Coated Nylon Cloth Labels > Brady™ Nylon Cloth Labels, Color; White, Dimensions; 25.40 mm (W) x 12.45 mm (H), Shape; Rectangle
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur