Learn More
Thermo Scientific™ QuantaRed™ Enhanced Chemifluorescent HRP Substrate Kit
Das sensitivste fluoreszierende ELISA-Substrat für Peroxidase (HRP) ermöglicht eine mit der verbesserten Chemilumineszenz (ECL) vergleichbare Empfindlichkeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 15159
432.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10053933
  • 498.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ QuantaRed verbessertes HRP-Chemifluoreszenz-Substrat ist das sensitivste fluoreszierende ELISA-Substrat und liefert eine mit der verbesserten chemilumineszenz vergleichbare Empfindlichkeit.
QuantaRed verbessertes HRP-Chemifluoreszenz-Substrat ermöglicht einen sensitiven Fluoreszenz- und Kolorimetre-Nachweis hoher Ausbeute von Peroxidase-Aktivität im ELISA-Format. QuantaRed Substrat nutzt eine proprietäre Technologie zur Erhöhung der Fluoreszenzausbeute und Empfindlichkeit der gut dokumentierten ADHP-Chemofluoreszenzreaktion (10-Acetyl-3,7-Dihydroxyphenoxazin). ADHP ist eine nicht fluoreszierende Verbindung, die mit Meerrettich-Peroxidase (HRP) reagiert und Resorufin, ein lösliches, stark fluoreszierendes Reaktionsprodukt (Anregungs-/Emissionswellenlänge ca. 570/585 nm) bildet. Die Emission von Resorufin mit langer Wellenlänge minimiert Interferenzen aus der Autofluoreszenz unterer Wellenlängen (blau und grün) und ist somit ein ideales Substrat zur Quantifizierung von Zielmolekülen in biologischen Proben. Darüber lässt sich das gefärbte Reaktionsprodukt aus QuantaRed Substrat spektrophotometrisch bei 570 nm messen.
Leistungsmerkmale:
  • Empfindlich – Niedrige Nachweisgrenze im Piko- bis Femtogrammbereich
  • Rotverschoben – Weniger Störungen durch Autofluoreszenzen, die durch biologische Proben erzeugt werden
  • Praktisch – Kompatibel mit vorhandenen Filtersets, keine Notwendigkeit zum Kauf spezieller Filtersets
  • Komplett – Anwenderfreundlich; keine Puffer zur Vorbereitung und keine Reagenzienpulver zum Auflösen
  • Flexibel – Die effektive Stopperlösung führt zu einem für mindestens 4 Stunden lang stabilen Signal.
  • Vielseitig – Erzeugt ein starkes Signal für einfache fluorometrische oder kolorimetrische Messungen.
Hinweis:
Alle Reagenzien vor der Verwendung auf Raumtemperatur bringen. Die Temperatur kann die Reaktionskinetik beeinflussen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ELISA-Substrat
Fluoreszent
Chemisches Substrat
Ausreichend für: 960 Wells (10 x 96 Well-Platten) bei 100 µl Arbeitslösung pro Well
• QuantaRed ADHP Concentrate, 1 ml
• QuantaRed Verstärkerlösung, 50 ml
• QuantaRed stabile Peroxidlösung, 50 ml
• QuantaRed Stopperlösung, 10 ml
Bei 4 °C lagern
110 ml
QuantaRed™
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL400571 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number15159
ChargennummerZL400571 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number15159
ChargennummerZJ399390 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number15159
ChargennummerZH392027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/08/2024 Catalog Number15159
ChargennummerZF386753 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number15159
Name des Produkts
Thermo Scientific™ QuantaRed™ Enhanced Chemifluorescent HRP Substrate Kit > 10 x 96-Well-Assays