Learn More
Thermo Scientific™ AminoLink™ Plus Coupling Resin
Kovalente Kopplung von Antikörpern und anderen Proteinen über primäre Amine (-NH2) zur Affinitätsreinigung mit diesen Aldehyd-aktivierten Agarosebeads.
Marke:  Thermo Scientific™ 20505
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11706416
  • 632.00 € / 50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Aldehyd-aktivierte, 4%ige Beadagarose, mit Natriumazid in Wasser suspendiert
AminoLink™
Antikörper, Proteine durch Primäramine
Aldehyd
Affinität, Agarose-Harz
Bei 4 °C lagern.
50 ml
Harz-
Flasche
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ AminoLink™ Plus Coupling Resin > Harz; 50 ml