Learn More
Micronova™ SnapMop™: Non-Irradiated
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Trocknet schnell und wiegt wenig. Die SnapMop™ Moppbezüge aus MicroNova™ Polyester sind waschbar, autoklavierbar und wiederverwendbar.
Marke:  Micronova™ MZSM56-18
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12817043
  • 448.00 € / 24 Stück
Verfügbar ab: 20-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt : QPSL Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDSL für Griffe der Serie SSU
Beschreibung
Beschreibung
Die Micronova SnapMop™ Flachkopf-Moppaufsätze passen auf die SnapMop™ Adapter mit 360°-Drehgelenk, die für eine kontrollierte Reinigung bei 180° verriegelt werden können. Die Auswahl an Materialoptionen bietet eine ausgezeichnete Saugfähigkeit und ein effektives Dispergieren von Reinigungs- und Desinfektionsmittel für spezielle Reinigungsanforderungen. Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Oberfläche, von der Reinigung der Ausrüstung bis hin zu einem großen Produktionsraum.
  • Aufsteckbare Flachkopf-Moppaufsätze
  • Die Inneneinlagen aus Polyester und Urethanschaum sind vollständig in einer Auswahl aus Materialien eingehüllt
  • Schnappverschlüsse aus Edelstahl
  • Erhältlich in einer Reihe von Stoffen für die spezielle Reinigung:
    • NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • PolySorb — 100 % strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
    • PolyMesh — 100 % Polyester mit Netzschicht für eine milde Scheuerfläche
    • NovaLite — saugfähiges Chamois-Material mit guter Reibungsfestigkeit
  • Erhältlich ohne Schaumstoffeinlage für ein schnelles Wischen und eine schnelle Desinfektion
  • Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Reinigungsfläche
    • Die 9 in. großen Bezüge eignen sich hervorragend für Durchführungen und kleinere Räume
    • Die 14 und 18 in. großen Bezüge sind ideal für Böden, Wände und Decken geeignet
  • Passend für QPSL Kunststoffrahmen oder QDSL Edelstahlrahmen
  • Das Drehgelenk dreht sich um 360°, kann aber für eine kontrolliertere Reinigung bei 180° verriegelt werden
  • Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
  • Zur Wiederverwendung waschbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.)
Flach
Weiß
Unsteril
Autoklavierbar
5 in.
Nein
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum, Polyester
Moppabdeckung
Gehäuse MZSM56-18
18 in.
45,7 cm
12,7 cm
Chemikalien
24/Karton
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer047750-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/03/2025 Catalog NumberMZSM56-18
Chargennummer048548-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/03/2025 Catalog NumberMZSM56-18
Chargennummer045222-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog NumberMZSM56-18
Chargennummer043436-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/05/2024 Catalog NumberMZSM56-18
Chargennummer041876-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/01/2024 Catalog NumberMZSM56-18
Name des Produkts
Micronova™ SnapMop™: Non-Irradiated > SnapMop, NovaPoly, gestrickter Polyester, Flachkopf-Moppaufsatz mit Druckknöpfen, 18 in. (22,86 cm)