Learn More
Cytiva 1 Chr Chromatographie-Papier
Gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung. Whatman™ 1 Chr Chromatographie-Papier ist im Bereich des Protein- und Nukleinsäure-Blotting ebenfalls weit verbreitet.
Marke: Cytiva 3001-917
252.57 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung.Whatman™ 1 Chr Chromatographie-Papier ist im Bereich des Protein- und Nukleinsäure-Blotting ebenfalls weit verbreitet.
Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird. Hergestellt und speziell getestet für chromatographische Verfahren, um die Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung zu gewährleisten, die bei chemischen Trennungen wichtig sind.- Übliche Dicke: 0.18 mm
- Lineare Flussrate: 130 mm/30 min
- Glatte Oberfläche
- Für allgemeine analytische Trennungen
Spezifikation
1 Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein 0,18 mm-Papier für allgemeine analytische Trennungen. | |
0.18 mm | |
Für generelle analytische Trennungen | |
Gütegrad 1 Chr | |
18,1 in. | |
130 mm/30 min |
46 x 57 cm (18,1 x 22,4 in.) | |
Smooth | |
Bogen | |
Zellulose | |
46 cm | |
57 cm |