Learn More
Cytiva 1 Chr Chromatographie-Papier
Gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung. Whatman™ 1 Chr Chromatographie-Papier ist im Bereich des Protein- und Nukleinsäure-Blotting ebenfalls weit verbreitet.
Marke:  Cytiva 3001-861
72.89 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11390724
  • 84.05 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung.Whatman™ 1 Chr Chromatographie-Papier ist im Bereich des Protein- und Nukleinsäure-Blotting ebenfalls weit verbreitet.
Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird. Hergestellt und speziell getestet für chromatographische Verfahren, um die Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung zu gewährleisten, die bei chemischen Trennungen wichtig sind.
  • Übliche Dicke: 0.18 mm
  • Lineare Flussrate: 130 mm/30 min
  • Glatte Oberfläche
  • Für allgemeine analytische Trennungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein 0,18 mm-Papier für allgemeine analytische Trennungen.
0.18 mm
Für generelle analytische Trennungen
Gütegrad 1 Chr
7,87 in.
130 mm/30 min
20 x 20 cm (7,8 x 7,8 in.)
Smooth
Bogen
Zellulose
20 cm
20 cm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    28
    Stunden
    7
    Minuten
    57
    Sekunden
    26
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    59
    Stunden
    7
    Minuten
    57
    Sekunden
    26
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva 1 Chr Chromatographie-Papier > Bögen:20 x 20cm