Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF4, Blätter
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF 4, die Papierbögen sind hochrein und ideal für die Blotting-Chromatographie.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-521-110170G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Diese hochreine Papiersorte eignet sich nicht nur für Blotting und Chromatographie, sondern eignet sich auch für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen wie in den Biowissenschaften und der Diagnostik.
- Aus hochreinen Baumwolllintern für gleichmäßigen Pufferfluss und daraus resultierende Blots.
- Keine Additive zur Vermeidung von Interferenzen während des Transfers.
- Gütegrad BF-4 ist ideal für die Übertragung von DNA oder RNA gemäß der südlichen Technik oder die semidrige Blotting von Proteinen.
Spezifikation
Kapillaranstieg: 160 mm/10 min, Gewicht: 550 g/m2, 100/Packung | |
1.30 mm | |
BF4 | |
110 mm |
110 x 170 mm | |
Bogen | |
170 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF4, Blätter > 110 x 170 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur