Learn More
Micronova™ SnapMop™: Non-Irradiated
Alle ansehen Micronova Produkte
Beschreibung
Benötigt
QPSL Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDSL für Griffe der Serie SSU
Die Micronova SnapMop™ Flachkopf-Moppaufsätze passen auf die SnapMop™ Adapter mit 360°-Drehgelenk, die für eine kontrollierte Reinigung bei 180° verriegelt werden können. Die Auswahl an Materialoptionen bietet eine ausgezeichnete Saugfähigkeit und ein effektives Dispergieren von Reinigungs- und Desinfektionsmittel für spezielle Reinigungsanforderungen. Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Oberfläche, von der Reinigung der Ausrüstung bis hin zu einem großen Produktionsraum.
- Aufsteckbare Flachkopf-Moppaufsätze
- Die Inneneinlagen aus Polyester und Urethanschaum sind vollständig in einer Auswahl aus Materialien eingehüllt
- Schnappverschlüsse aus Edelstahl
- Erhältlich in einer Reihe von Stoffen für die spezielle Reinigung:
- NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
- PolySorb — 100 % strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
- MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
- PolyMesh — 100 % Polyester mit Netzschicht für eine milde Scheuerfläche
- NovaLite — saugfähiges Chamois-Material mit guter Reibungsfestigkeit
- Erhältlich ohne Schaumstoffeinlage für ein schnelles Wischen und eine schnelle Desinfektion
- Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Reinigungsfläche
- Die 9 in. großen Bezüge eignen sich hervorragend für Durchführungen und kleinere Räume
- Die 14 und 18 in. großen Bezüge sind ideal für Böden, Wände und Decken geeignet
- Passend für QPSL Kunststoffrahmen oder QDSL Edelstahlrahmen
- Das Drehgelenk dreht sich um 360°, kann aber für eine kontrolliertere Reinigung bei 180° verriegelt werden
- Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
- Zur Wiederverwendung waschbar
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen | 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in.) |
| Produkttyp | Moppabdeckung |
| Kopftyp | Flach |
| Modell | Gehäuse MZSM56-9 |
| Farbe | Weiß |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Sterilität | Unsteril |
| Länge (metrisch) | 22,9 cm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Breite (metrisch) | 12,7 cm |
| Mehr anzeigen |