Learn More
Micronova™ SnapMop™: Non-Irradiated
Trocknet schnell und wiegt wenig. Die SnapMop™ Moppbezüge aus MicroNova™ Polyester sind waschbar, autoklavierbar und wiederverwendbar.
Marke: Micronova™ MZSM620-14
371.42 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benötigt : QPSL Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDSL für Griffe der Serie SSU
Beschreibung
Die Micronova SnapMop™ Flachkopf-Moppaufsätze passen auf die SnapMop™ Adapter mit 360°-Drehgelenk, die für eine kontrollierte Reinigung bei 180° verriegelt werden können. Die Auswahl an Materialoptionen bietet eine ausgezeichnete Saugfähigkeit und ein effektives Dispergieren von Reinigungs- und Desinfektionsmittel für spezielle Reinigungsanforderungen. Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Oberfläche, von der Reinigung der Ausrüstung bis hin zu einem großen Produktionsraum.
- Aufsteckbare Flachkopf-Moppaufsätze
- Die Inneneinlagen aus Polyester und Urethanschaum sind vollständig in einer Auswahl aus Materialien eingehüllt
- Schnappverschlüsse aus Edelstahl
- Erhältlich in verschiedenen Materialoptionen für spezielle Reinigungszwecke:
- NovaPoly — 100 % glatter, gestrickter Polyester für ein ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmittel
- PolySorb — 100 % strukturierter Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmittel
- MegaTex — 100 % Polyamid-Vlies, saugfähig, mit sanft scheuernder Oberfläche
- PolyMesh — 100 % Polyester, die Maschenschicht bietet eine sanft scheuernde Oberfläche
- NovaLite — saugfähiges Chamois-Material mit guter Reibungsfestigkeit
- Erhältlich ohne Schaumstoffeinlage für ein schnelles Wischen und eine schnelle Desinfektion
- Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Reinigungsfläche
- Die 9 Zoll (22,86 cm)-Aufsätze eignen sich hervorragend für Durchführungen und kleinere Räume
- Die 14 Zoll (35,56 cm)- und 18 Zoll (45,72 cm)-Aufsätze sind ideal für Böden, Wände und Decken geeignet
- Passend für QPSL Kunststoffrahmen oder QDSL Edelstahlrahmen
- Das Drehgelenk dreht sich um 360°, kann aber für eine kontrolliertere Reinigung bei 180° verriegelt werden
- Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
- Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
- Autoklavierbar
Spezifikation
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.) | |
Flach | |
18 in. | |
45,7 cm | |
12,7 cm | |
Chemikalien | |
24/Karton | |
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen |
Moppabdeckung | |
Weiß | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
5 in. | |
Nein | |
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. | |
Polyamid-Vlies, Urethanschaum-Inneneinlage, Polyester-Futter, 100 % Polyamid-Vlies, Polyester |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
048136-000 | Konformitätsbescheinigung | 18/03/2025 | MZSM620-14 |
048015-000 | Konformitätsbescheinigung | 25/02/2025 | MZSM620-14 |
047267-000 | Konformitätsbescheinigung | 26/12/2024 | MZSM620-14 |
046967-000 | Konformitätsbescheinigung | 16/12/2024 | MZSM620-14 |
046379-000 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | MZSM620-14 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
30Stunden
7Minuten
57Sekunden
14Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %