Learn More
Micronova™ Econo CurtainCleaner™ Hilfsmittel und Bezüge
Ermöglicht dem Anwender die Reinigung von Vinylstreifenvorhängen, beide Seiten gleichzeitig, in Reinräumen und in Supportbereichen MicroNova™ Econo CurtainCleaner™ umschließt den Vorhang an der oberen Anbringung, um beide Seiten des Vorhangs zu reinigen.
Marke:  Micronova™ ECCAA-14
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15531755
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Ermöglicht dem Anwender die Reinigung von Vinylstreifenvorhängen, beide Seiten gleichzeitig, in Reinräumen und in SupportbereichenMicroNova™ Econo CurtainCleaner™ umschließt den Vorhang an der oberen Anbringung, um beide Seiten des Vorhangs zu reinigen.
  • Der elektropolierte Edelstahladapter wird an einen der Griffe der SSU-Serie angeschlossen.
  • Bezüge sind in den Materialien NovaPoly, Polysorb, Mikrofaser und PolyMesh mit Innenmaterial aus Polyurethanschaum erhältlich.
  • Alle Bezüge können gewaschen und wiederverwendet werden
  • Beständig bei Alkohol, starken Desinfektionsmitteln und Dampfsterilisation.
  • Bezüge sind gammabestrahlt erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in.)
ECCAA-14
14 in.
35.6 cm
5.1 cm
Chemikalien
12 Pk.
Edelstahl-Befestigungselemente
For Cleaning Vinyl Strip Curtains in Cleanrooms and Support Areas
Mikrofaser, Polyester Foam Inner
Moppabdeckung
Blau
Unsteril
Autoklavierbar
2 in.
Nein
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
QDECC-14 Mop-Adapter
ISO 9001
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer040769-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/11/2023 Catalog NumberECCAA-14
Chargennummer036241-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/01/2023 Catalog NumberECCAA-14
Chargennummer035382-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/01/2023 Catalog NumberECCAA-14
Chargennummer033180-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/08/2022 Catalog NumberECCAA-14
Chargennummer035382-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum05/01/2023 Catalog NumberECCAA-14
Name des Produkts
Micronova™ Econo CurtainCleaner™ Hilfsmittel und Bezüge > Econo CurtainCleaner, Microfiber Outer, Polyester Foam Inner, mop cover, 14 in.