Learn More
Micronova™ Econo CurtainCleaner™ Hilfsmittel und Bezüge
Ermöglicht dem Anwender die Reinigung von Vinylstreifenvorhängen, beide Seiten gleichzeitig, in Reinräumen und in Supportbereichen MicroNova™ Econo CurtainCleaner™ umschließt den Vorhang an der oberen Anbringung, um beide Seiten des Vorhangs zu reinigen.
22.40 € - 394.00 €
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 14 in. |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Länge (metrisch) | 35,6 cm |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Beständig gegen | Chemikalien |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Material | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Material | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15412060
|
Micronova™
QDECC-14 |
Schnellkupplungsadapter | Elektropolierter Edelstahl (304), Acetal | 35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 in.) |
270.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15531755
|
Micronova™
ECCAA-14 |
Moppabdeckung | Mikrofaser, Polyester Foam Inner | 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in.) | N/A | ||||||
17495283
|
Micronova™
ECC6-14 |
Moppabdeckung | Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum, Polyester | 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in.) |
376.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15583720
![]() |
Micronova™
ECC11-14 |
Moppabdeckung | Texturiertes Polyester, Urethanschaum, Polyester | 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in.) |
394.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15302450
|
Micronova™
ECC68-14 |
Moppabdeckung | Polyester Mesh, Polyester Foam Inner | 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in.) | N/A | ||||||
Beschreibung
Ermöglicht dem Anwender die Reinigung von Vinylstreifenvorhängen, beide Seiten gleichzeitig, in Reinräumen und in SupportbereichenMicroNova™ Econo CurtainCleaner™ umschließt den Vorhang an der oberen Anbringung, um beide Seiten des Vorhangs zu reinigen.
- Der elektropolierte Edelstahladapter wird an einen der Griffe der SSU-Serie angeschlossen.
- Bezüge sind in den Materialien NovaPoly, Polysorb, Mikrofaser und PolyMesh mit Innenmaterial aus Polyurethanschaum erhältlich.
- Alle Bezüge können gewaschen und wiederverwendet werden
- Beständig bei Alkohol, starken Desinfektionsmitteln und Dampfsterilisation.
- Bezüge sind gammabestrahlt erhältlich.
Spezifikation
14 in. | |
35,6 cm | |
Chemikalien |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Nein |