Learn More
Memmert™ Temperaturbeschränkung für UF750plus
Optionale Temperaturbeschränkung zwischen 60 °C und 250 °C.
Marke:  Memmert™ UF750plusA8
Artikelnummer. 17529575
  • 164.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör
  • 1 Wahl
  • Temperaturen: 60 °C, 70 °C, 80 °C, 95 °C, 100 °C, 120 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C oder 250 °C
Spezifikation
Spezifikation
UF750plus Ofen
Temperaturbeschränkung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Temperaturbeschränkung für UF750plus > Kann verwendet werden mit: UF750plus