Learn More
Micronova™ CurtainCleaner™ Ausrüstung und Moppaufsätze
Ideal für Medizintechnik- und pharmazeutische Anwendungen
Marke: Micronova™ CCSC-6
Beschreibung
Die Micronova CurtainCleaner™ Ausrüstung mit angebrachtem Griff bietet eine einfache und effektive Methode zur Reinigung von Streifenvorhängen in Reinräumen, ohne dass eine Leiter oder ein Stuhl erforderlich sind. Der 48 Zoll (120 cm)-Griff aus elektropoliertem Edelstahl umfasst einen beständigen Edelstahlrahmen mit zwei 12 Zoll (30,48 cm)-Stangenklammern. Zusammen mit der Auswahl an Moppaufsätzen kann die Ausrüstung effektiv an der Oberseite des Vorhangs effektiv festgeklemmt werden. Nun einfach nach unten gleiten lassen, um das Reinigungsmittel auf beiden Seiten des Vorhangs gleichzeitig aufzutragen oder abzuziehen. Die Aufsätze bestehen aus glattem, 100 % gestricktem Polyester und sind in zwei Stärkeoptionen erhältlich.
- Einfache Klemmausrüstung zum Reinigen von Vinylstreifenvorhängen
- Reinigt beide Seiten des Streifenvorhangs gleichzeitig
- Griff und Rahmen aus elektropoliertem Edelstahl
- 48 Zoll (120 cm)-Griff mit zwei 12 Zoll (30,48 cm)-Stangenklammern
- Die Aufsätze passen über zwei 12 Zoll (30,48 cm)-Stangenklammern
- NovaPoly, Moppaufsätze aus glattem, 100 % gestricktem Polyester für ein ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmittel
- Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
- Autoklavierbar
Bestellinformation
Griff separat erhältlich (Bestell-Nr. 10-041-766A).
Spezifikation
30,5 x 5,1 cm (12 x 2 in.) | |
Weiß | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
2 in. | |
Nein | |
Reinigung und Desinfektion von Streifenvorhängen in Reinräumen |
Mopp-Schonbezug | |
12 in. | |
30,5 cm | |
5,1 cm | |
Chemikalien | |
MicroNova Vorhangreinigungssystem | |
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
047930-000 | Konformitätsbescheinigung | 10/02/2025 | CCSC-6 |
047090-000 | Konformitätsbescheinigung | 27/12/2024 | CCSC-6 |
047089-000 | Konformitätsbescheinigung | 19/12/2024 | CCSC-6 |
046779-000 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | CCSC-6 |
046589-000 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | CCSC-6 |