Learn More
Micronova™ Econo CurtainCleaner™
Ermöglicht dem Anwender die Reinigung von Vinylstreifenvorhängen, beide Seiten gleichzeitig, in Reinräumen und in Supportbereichen MicroNova™ Econo CurtainCleaner™ umschließt den Vorhang an der oberen Anbringung, um beide Seiten des Vorhangs zu reinigen.
Marke: Micronova™ ECC11-14IR
321.37 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Micronova Econo CurtainCleaner™ Gerät verfügt über zwei 14 in. lange Stangenklammern, die an der Oberseite des Vorhangs festgeklemmt werden. Nun einfach nach unten gleiten lassen, um das Reinigungsmittel auf beiden Seiten des Vorhangs gleichzeitig aufzutragen oder abzuziehen. Die Aufsätze sind entweder in glattem oder strukturiertem Polyester mit einer Schaumstoffschicht erhältlich, die Desinfektionsmittel aufnimmt und das Auswringen erleichtert.
- Einfache Klemmausrüstung zum Reinigen von Vinylstreifenvorhängen
- Elektropolierter Edelstahladapter mit zwei 14 in. langen Stangenklammern
- Reinigt beide Seiten des Streifenvorhangs gleichzeitig
- Die Aufsätze sind in verschiedenen Materialien für spezielle Reinigungszwecke erhältlich:
- NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
- PolySorb — 100 % strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
- Entwickelt für saubere und kontrollierte Umgebungen
- Der Adapter wird für eine längere Reichweite an die Griffe der Serie SSU angeschlossen
- Gammabestrahlte Aufsätze für aseptische Bereiche erhältlich
- Beständig gegenüber Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
- Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
- Autoklavierbar
Spezifikation
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in.) | |
14 in. | |
35,6 cm | |
5,1 cm | |
Chemikalien | |
Reinigung und Desinfektion von Streifenvorhängen in Reinräumen |
Bestrahlter Flachkopf-Moppbezug | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
2 in. | |
Nein | |
Texturiertes Polyester, Urethanschaum, Polyester |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
048561-000 | Qualitätsbescheinigung | 27/03/2025 | ECC11-14IR |
047385-000 | Qualitätsbescheinigung | 21/01/2025 | ECC11-14IR |
046488-000 | Analysenzertifikat | 09/12/2024 | ECC11-14IR |
044182-000 | Konformitätsbescheinigung | 25/07/2024 | ECC11-14IR |
044171-000 | Konformitätsbescheinigung | 25/07/2024 | ECC11-14IR |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %