Learn More
Ansell Weiße Microgard™ 1500 Plus Overalls mit Kapuze
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Beschreibung
- Overall mit 3-teiliger Haube, abgesteppten Nähten, elastischen Einsätzen an Haube, Handgelenken, Taille und Knöcheln
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
- Antistatisch behandeltes SMS-Gewebe
- Atmungsaktiv, um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Silikonfrei, was bei Spritzlackieranwendungen von entscheidender Bedeutung ist
- Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoveralls |
Größe | Extragroß |
Geschlecht | Unisex |
Material | Antistatisches SMS |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Haube |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 6
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Weiße Microgard™ 1500 Plus Overalls mit Kapuze >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur