Learn More
Ansell Marineblaue Microgard™ 1500 Overalls mit Kapuze
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Packungsgröße:
40 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Overall mit 3-teiliger Haube
- Elastische Einsätze an Handgelenk, Taille und Knöcheln
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
- Filterung von 100 % der Partikel > 3 Mikrometer
- Luft- und wasserdampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
- Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | Extragroß |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | SMS-Polypropylen |
| Farbe | Marineblau |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |