Learn More
Ansell™ MICROCHEM™ 4000 Avant AIRLine, Modell 755
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
Descripción
- Ausgezeichneter Schutz, getestet auf Permeation von über 200 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe
- Verschweißte und verklebte Nähte, unsere größte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und Partikel
- Das Panorama-Visierdesign sorgt für ein gutes Sichtfeld für den Träger
- Eine Reihe von Ärmeloptionen ist erhältlich, darunter doppelte Bündchen und fest angebrachte chemikalienbeständige Handschuhe
- Der HEPA-Filter bietet sekundären Schutz vor Luftverunreinigungen und ein SMC-Schalldämpfer sorgt dafür, dass das Geräusch im Anzug immer unter 70 dB liegt (selbst bei maximalem Luftstrom).
- Als am Anzug/Gürtel montierter Regler mit Alarmton für niedrigen Durchfluss kann der AVANT STS-Regler am Anzug montiert und zur Wiederverwendung entfernt werden, sofern Reinigung und Dekontamination zulässig sind
- Die Reißleine für Notfälle ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Anzugs bei Notfällen oder übermäßiger Belastung des Trägers
- Befestigte Socken mit elastischem Stiefelüberzug – Die Socken sind für den Einsatz in chemikalienbeständigen Stiefeln konzipiert, wobei die Stiefelüberzüge außen getragen werden, um das Risiko eines chemischen Eindringens zu verringern
- Durch den Träger befestigt und bei Bedarf zur Wiederverwendung abnehmbar
- Der Luftstrom kann von 340 l/min bis 590 l/min bei einem Betriebsdruck von 3.5 bis 5 bar eingestellt werden
- Polyester-Gurtband mit YKK-Schnalle für eine sichere Verbindung, wenn sich die Luftleitung verheddert oder an ihr gezogen wird
- Alarmton für niedrigen Durchfluss
- Die externe Steckerhalterung ist um 360° schwenkbar
- Eine Reihe von Anschlussoptionen für externe Luftleitungen ist verfügbar (wenden Sie sich für weitere Informationen an Ansell Microgard Ltd oder Ihren Händler)
Especificaciones
Especificaciones
Produkttyp | Schutzoveralls |
Größe | XL |
Farbe | Grün |
Zertifizierung/Konformität | EN 374:2003, EN 1073-1:1998, EN 1149-5:2008, EN 14594 |
Sugerencias de productos
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Ansell™ MICROCHEM™ 4000 Avant AIRLine, Modell 755 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido