Learn More
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen mit angebrachten Schraubverschlüssen
Hergestellt aus Polypropylen mit Polypropylen-Schraubverschluss. Die BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen mit befestigten Schraubverschlüssen verfügen über einen mattierten Beschriftungsbereich zur Identifizierung oder für andere Markierungen. Entspricht den DIN EN ISO 285-Normen. Autoklavierbar bei 121° C (2 bar). Farbige Polypropylen-Deckeleinsätze zur Identifizierung können separat erworben werden.
Marke: BRAND™ 780712
218.39 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen mit Polypropylen-Schraubverschluss.
- Entspricht den DIN EN ISO 285-Normen.
- Der mattierte Markierungsbereich ermöglicht die Identifizierung von Proben oder andere Beschriftungen.
- Temperaturbereich: -196 bis 121 °C.
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
- Farbige Polypropylen-Deckeleinsätze zur Identifizierung können separat erworben werden.
Spezifikation
DIN EN 285 | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
1000/Pckg. | |
Schraubverschluss |
Polypropylen | |
1.5 ml | |
Konischer Boden | |
–196 bis 121 °C | |
Bis zu 1 ml |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2340406922 | Analysenzertifikat | 28/02/2025 | 780712 |
230127333 | Analysenzertifikat | 19/01/2024 | 780712 |