Learn More
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen mit angebrachten Schraubverschlüssen
Hergestellt aus Polypropylen mit Polypropylen-Schraubverschluss. Die BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen mit befestigten Schraubverschlüssen verfügen über einen mattierten Beschriftungsbereich zur Identifizierung oder für andere Markierungen. Entspricht den DIN EN ISO 285-Normen. Autoklavierbar bei 121° C (2 bar). Farbige Polypropylen-Deckeleinsätze zur Identifizierung können separat erworben werden.
265.00 € - 286.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN EN 285 |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Temperaturbereich (metrisch) | –196 bis 121 °C |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10252721
|
BRAND™
780712 |
1.5 ml | Konischer Boden |
286.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10588541
|
BRAND™
780711 |
1.5 ml | Freistehender konischer Boden |
265.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10614731
|
BRAND™
780710 |
0.5 ml | Freistehender konischer Boden |
285.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10624731
|
BRAND™
780713 |
2 ml | Freistehender konischer Boden |
279.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10008940
|
BRAND™
780714 |
2 ml | Konischer Boden |
285.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen mit Polypropylen-Schraubverschluss.
- Entspricht den DIN EN ISO 285-Normen.
- Der mattierte Markierungsbereich ermöglicht die Identifizierung von Proben oder andere Beschriftungen.
- Temperaturbereich: -196 bis 121 °C.
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
- Farbige Polypropylen-Deckeleinsätze zur Identifizierung können separat erworben werden.
Spezifikation
DIN EN 285 | |
Autoklavierbar | |
–196 bis 121 °C |
Polypropylen | |
Polypropylen |