Learn More
Labcon SuperClear™ 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16644112
Click to view available options
Verpackung:
500 / Beutel/10 Beutel / Karton
500 Röhrchen und 500 Kappen in separaten Beuteln / Pkg./10 Pkg. / Karton
50 Röhrchen / Beutel/10 Beutel / Pkg./10 Pkg. / Karton
Verschlusstyp:
Befestigte Kappe
Nicht enthalten
Schraubverschluss
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 16644112
Marke: Labcon 36118750009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit eingegossenen Graduierungen und Beschriftungsbereich
  • Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
  • Die Verschlüsse sind mit einem integrierten Ethylen-Propylen-O-Ring versehen
  • Mit eingegossenen Graduierungen und Beschriftungsbereich
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Zentrifugieren bis 20.000 x g
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Autoklavierbar
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1,5 ml
Farbe Naturfarben
Material Polypropylenharz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugation
Verpackung 50 Röhrchen / Beutel/10 Beutel / Pkg./10 Pkg. / Karton
Reinigungsnachweise ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
Sterilität Steril
Produktlinie SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen
Graduated Ja
Verschlusstyp Befestigte Kappe
Max. RZB 20.000 RZB