Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Autosampler Shell Vials
Available in clear and amber borosilicate glass and natural polypropylene. Vials and snap plug caps can be purchased separately. The polyethylene snap plug caps feature a starburst slit top for easier needle penetration.
Marke: DWK Life Sciences 225121
Beschreibung
- Wahlweise Borosilikatglas oder Polypropylen
- Schnappverschluss in Polyethylen niedriger Dichte erhältlich
Bestellinformation
Für 12 mm-Schnappverschlüsse; siehe Kat.-Nr. 03-344-87 für Einzelheiten.
Spezifikation
Bernsteinfarben | |
Quarzglas | |
1,25 in. | |
32 mm | |
12 mm |
12 mm | |
2 mL | |
Stecker | |
1000 Karton |