Learn More
Mettler Toledo™ Probeschalen für Feuchtemessgeräte
Artikelnummer. p-22509 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Material:
Aluminium
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Mettler Toledo LJ16 Infrarot-Feuchtigkeits-Analysegerät
Packungsgröße:
80 Stück
Artikelnummer. 15979405
Marke: Mettler Toledo™ 13865
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Halogen- und Infrarot-Feuchtebestimmer
Auswahl an waschbaren, wiederverwendbaren Wannen aus Edelstahl mit Chromnickel für halogenhaltige Feuchtebestimmer oder Pfannen aus Aluminium oder Edelstahl für alle Mettler Toledo Feuchtigkeitsanalysatoren.
  • 3.75 in. (96mm) Durchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Bodenform Flat
Farbe Silver
Einwegprodukt Reusable
Material Aluminium
Form Rund
Sterilität Non-sterile
Typ Probenschale
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Mettler Toledo LJ16 Infrarot-Feuchtigkeits-Analysegerät
Menge 80 Pk.
Durchmesser (metrisch) 88.9 mm