Learn More
Methylcyclohexan, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10091200
Methylcyclohexan, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10091200
1 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 10091200
Marke: Thermo Scientific Acros 126580010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-87-2
Summenformel C7H14
Molekulargewicht (g/mol) 98.19
MDL-Nummer MFCD00001497
InChI-Schlüssel UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Cyclohexan, Methyl, Hexahydrotoluol, Cyclohexylmethan, Toluol-hexahydrid, Hexahydroxytoluol, Toluol, Hexahydro, Methylcyclohexan, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexanMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7962
IUPAC-Name Methylcyclohexan
SMILES CC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylcyclohexan
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -126.3 °C
Dichte 0.7700 g/ml
Siedepunkt 101.0 °C
Flammpunkt −3 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11CH3
Brechungsindex 1.4210 bis 1.4230
Menge 1 l
Beilstein 05, 29
Merck Index 15, 6118
Relative Dichte 0.77
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 0.1 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: löslich in Aceton, Benzol, Tetrachlormethan, Ether, Ethanol
Formelmasse 98.19
Reinheit (%) 99 %
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467311 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number126580050,126580010,126580100,126580025
ChargennummerA0460575 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2024 Catalog Number12658035,12658001,126580050,126580250,126580010,12658027,126580100,126580025,12658019
ChargennummerA0457576 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2023 Catalog Number12658035,12658001,126580050,126580250,12658-50KG,126580010,12658027,12658-1KG,126580100,126580025,12658019
ChargennummerA0454466 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number12658035,12658001,126580050,126580250,12658-50KG,126580010,12658027,12658-1KG,126580100,126580025,12658019
ChargennummerA0451474 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number12658035,12658001,126580050,126580010,12658027,126580100,126580025,12658019
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylcyclohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methylcyclohexan, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >