Learn More
Methylcyclohexan, 99 %, Reagenzqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15637950 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
20 Liter
Artikelnummer. 15637950
Marke: Honeywell Research Chemicals M378891L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-87-2
Summenformel C7H14
Molekulargewicht (g/mol) 98.19
MDL-Nummer MFCD00001497
InChI-Schlüssel UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Cyclohexan, Methyl, Hexahydrotoluol, Cyclohexylmethan, Toluol-hexahydrid, Hexahydroxytoluol, Toluol, Hexahydro, Methylcyclohexan, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
IUPAC-Name Methylcyclohexan
SMILES CC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylcyclohexan
Schmelzpunkt -126 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.77 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 100 bis 102 °C (1.013 hPa)
Flammpunkt −4 °C (24.8 °F)
Geruch Merkmal
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11CH3
Menge 1 l
UN-Nummer UN2296
Beilstein 505972
Formelmasse 98.19 mol
Reinheit (%) 0.99
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylcyclohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methylcyclohexane