Learn More
Methylcyclohexan, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11368297
Methylcyclohexan, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368297
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11368297
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 031861.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Methylcyclohexane is used as rubber, paint and varnish, used solvents, oils, such as solvent extraction, which can also be used for organic synthesis, Standards for the calibration of the thermometer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-87-2
Summenformel C7H14
Molekulargewicht (g/mol) 98.19
MDL-Nummer MFCD00001497
InChI-Schlüssel UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
IUPAC-Name Methylcyclohexan
SMILES CC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylcyclohexane
Schmelzpunkt -126°C
Farbe Farblos
Dichte 0.771 g/mL
Siedepunkt 101°C
Flammpunkt -4°C (-25°F)
Brechungsindex 1.423
Menge 500 g
UN-Nummer UN2296
Beilstein 505972
Merck Index 14,6047
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 0.1g/L (20°C).
Formelmasse 98.19
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ20K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Catalog Number031861.22,031861.36
ChargennummerS24K055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number031861.22,031861.36
ChargennummerQ25K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number031861.22,031861.36
ChargennummerZ12J016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2024 Catalog Number031861.22,031861.36
ChargennummerZ27I038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog Number031861.22,031861.36
Name des Produkts
Methylcyclohexan, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >