Learn More
Dimethylsulfoxid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10206581
Dimethylsulfoxid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10206581
1 l, HDPE-Flasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Verpackung:
HDPE-Flasche
Kunststoffbehälter
Artikelnummer. 10206581
Marke: Fisher Chemical D/4121/PB15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
C2H6OS, CAS-Nummer 67-68-5, Demasorb, Demsodrox, Methylsulfoxid, Dimexid, Dimethylsulfoxid, Dimethylsulfoxid, Demavet, Methan, Sulfinylbis, Dimethylsulfoxid, DMSO, 2,5 l, 189 °C, CHEBI:28262, farblos, 78,13 g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, Methylsulfinylmethan, 18,4 °C, 2089
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 18.4 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 189 °C
Menge 1 l
Verpackung HDPE-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 0.55 mbar bei 20 °C
Viskosität 1.98 mPa*s bei 25 °C
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Formelmasse 78.13 mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trifluoroacetic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dimethylsulfoxid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical >