Learn More
Diethylether, AR-zertifiziert für die Analyse, mit BHT stabilisiert, erfüllt die analytische Spezifikation des EU-Arzneibuchs, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10785901 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Aluminiumkanister
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10785901
Marke: Fisher Chemical D/2450/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
C4H10O, CAS-Nummer-60-29-7, Äther, Pronarcol, 3-Oxapentan, Betäubungsether, Äther, Betäubungsether, Diethyloxid, Diethylether, Ethylether, Ethyloxid, 2,5 l, 34,6 °C, CHEBI:35702, farblos, 74,12 g/mol, RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, Ethoxyethan, –116 °C, 11646, 74,123
C4H10O, CAS-Nummer-60-29-7, Äther, Pronarcol, 3-Oxapentan, Betäubungsether, Äther, Betäubungsether, Diethyloxid, Diethylether, Ethylether, Ethyloxid, 2,5 l, 34,6 °C, CHEBI:35702, farblos, 74,12 g/mol, RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, Ethoxyethan, –116 °C, 11646, 74,123
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-29-7
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00011646
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-Name Ethoxyethan
SMILES CCOCC
Spezifikation
Schmelzpunkt -116°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 34.6°C
Menge 2.5 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 587mbar at 20°C
Viskosität 0.2448cp at 20°C
Formelmasse 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Diethyl ether