Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylrot, ACS Reagenz Artikelnummer.: 10340384
Thermo Scientific Chemicals Methylrot, ACS Reagenz
Artikelnummer. 10340384
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10340384
Marke: Thermo Scientific Chemicals 423971000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 493-52-7
Summenformel C15H15N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 269.304
MDL-Nummer MFCD00002425
InChI-Schlüssel CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020
PubChem CID 10303
IUPAC-Name 2-[[4-(Dimethylamino)phenyl]diazenyl]Benzoesäure
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Red
Schmelzpunkt 178.0°C to 182.0°C
Namenshinweis Pure
Klarheit Passes Test
Strukturformel (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Beilstein 16, 329
Merck Index 15, 6192
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetic acid
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 269.3
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Farbe Violett bis Rot
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465521 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Catalog Number423970250,423971000,423970100
ChargennummerA0457373 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/02/2024 Catalog Number423970250,423971000,423970100
ChargennummerA0456771 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2023 Catalog Number423970250,423971000,423970100
ChargennummerA0401444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number423970250,423971000,423970100
ChargennummerA0438125 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2022 Catalog Number423970250,423971000,423970100
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Methylrot, ACS Reagenz >