Beschreibung
- Für die geordnete Aufbewahrung von Handschuhen, griffbereit für die sofortige Nutzung
- Befestigung des Halters an der Wand ermöglicht eine problemlose Entnahme und spart Platz auf dem Tisch
- In den Halter passen drei Handschuhschachteln nahezu aller Hersteller übereinander
- Schrauben für die Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Halter für Handschuh-Spenderboxen |
Farbe | Weiß |
Tiefe (metrisch) | 108 mm |
Abmessungen (T x B x H) innen | 108 x 250 x 454 mm |
Breite (metrisch) | 250 mm |
Höhe (metrisch) | 454 mm |
Aufnahmevermögen | Handschuhe |
Material | Epoxidharz-beschichteter Stahl |
Fassungsvermögen | 3 Boxen |
Enthält | Wandbefestigungsschrauben |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Handschuhkastenhalter, Metall >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur