Learn More
Fisherbrand™ Handschuhkastenhalter, Metall
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen: 108 x 140 x 208 mm
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Handschuhschachtelhalter aus Draht |
Tiefe (metrisch) | 108 mm |
Abmessungen (T x B x H) innen | 108 x 140 x 209 mm |
Breite (metrisch) | 140 mm |
Höhe (metrisch) | 209 mm |
Aufnahmevermögen | Handschuhe |
Material | Epoxidharz-beschichteter Stahl |
No. of Compartments | 1 |
Fassungsvermögen | 1 Box |
Menge | Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Handschuhkastenhalter, Metall >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur