Learn More
Fisherbrand™ Modularer Halter für Handschuh-Spenderboxen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Beschreibung
Praktische Handschuhaufbewahrung
- Modulares Design: Verwendung nur eines oder mehrerer horizontal gestapelter Halter
- Schlagfeste, langlebige Konstruktion hält selbst scharfen Reinigungslösungen stand
- Universelle Passform für die meisten großen Marken von Handschuhboxen mit 100 Stück
- Durchdringt Mikrobenzellwände, sodass sie nicht funktionieren, nicht wachsen oder sich nicht vermehren können
- Schützt vor Bakterien, Schimmel und Mehltau
- Verhindert Flecken, Gerüche und Produktverschlechterung
- Ideal für Verwendung in Reinräumen, Krankenhäusern und mikrobiologischen Arbeitsbereichen
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Halter für Handschuh-Spenderboxen |
Farbe | Blau |
Abmessungen (L x B x H) | 254 x 156 x 97 mm |
Länge (angloamerikanisch) | 10 Zoll |
Länge (metrisch) | 254 mm |
Breite (angloamerikanisch) | 6.1 Zoll |
Breite (metrisch) | 156 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 3.8 Zoll |
Höhe (metrisch) | 97 mm |
Aufnahmevermögen | Disposable Glove Boxes |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Modularer Halter für Handschuh-Spenderboxen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur