Learn More
Fisherbrand™ Modularer Halter für Handschuh-Spenderboxen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Halter für Handschuh-Spenderboxen |
Farbe | Weiß |
Abmessungen (L x B x H) | 254 x 156 x 97 mm |
Länge (angloamerikanisch) | 10 Zoll |
Länge (metrisch) | 254 mm |
Breite (angloamerikanisch) | 6.1 Zoll |
Breite (metrisch) | 156 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 3.8 Zoll |
Höhe (metrisch) | 97 mm |
Aufnahmevermögen | Disposable Glove Boxes |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Modularer Halter für Handschuh-Spenderboxen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur