Learn More
VITLAB™ Instrumententablett aus Melamin-Formaldehyd
Dieses praktische Tablett für eignet sich für Messgeräte, Werkzeuge und empfindliche Utensilien. Die beständigen und freistehenden VITLAB™ Instrumententabletts aus Melamin-Formaldehyd bestechen durch ihre glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche.
Marke: VITLAB™ 72398
Beschreibung
- Weißes Gerätetablett
- Hohe Form
- Abgerundete Ecken
- Schließender Deckel aus PS, separat bestellbar
Spezifikation
290 x 160 x 60 mm | |
60 mm | |
Melamin | |
160 mm |
Weiß | |
290 mm | |
Gerätetablett | |
Praktisches Tablett für Instrumente, Werkzeuge und empfindliche Utensilien |