Learn More
VITLAB™ Instrumententablett aus Melamin-Formaldehyd
Dieses praktische Tablett für eignet sich für Messgeräte, Werkzeuge und empfindliche Utensilien. Die beständigen und freistehenden VITLAB™ Instrumententabletts aus Melamin-Formaldehyd bestechen durch ihre glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche.
Marke:  VITLAB™ 72298
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15781996
  • 265.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Weißes Gerätetablett
  • Hohe Form
  • Abgerundete Ecken
  • Schließender Deckel aus PS, separat bestellbar
Spezifikation
Spezifikation
350 x 250 x 40 mm
40 mm
Melamin
250 mm
Weiß
350 mm
Gerätetablett
Praktisches Tablett für Instrumente, Werkzeuge und empfindliche Utensilien
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
VITLAB™ Instrumententablett aus Melamin-Formaldehyd > Abmessungen:350 x 250 x 40 mm (L x B x H)