Learn More
VITLAB™ Instrumententablett aus Melamin-Formaldehyd
Dieses praktische Tablett für eignet sich für Messgeräte, Werkzeuge und empfindliche Utensilien. Die beständigen und freistehenden VITLAB™ Instrumententabletts aus Melamin-Formaldehyd bestechen durch ihre glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche.
69.00 € - 265.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Melamin |
Typ | Gerätetablett |
Zur Verwendung mit | Praktisches Tablett für Instrumente, Werkzeuge und empfindliche Utensilien |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15791996
|
VITLAB™
72398 |
290 x 160 x 60 mm |
194.00 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15781996
|
VITLAB™
72298 |
350 x 250 x 40 mm |
265.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15242619
|
VITLAB™
72098 |
190 x 150 x 40 mm |
69.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Weißes Gerätetablett
- Hohe Form
- Abgerundete Ecken
- Schließender Deckel aus PS, separat bestellbar
Spezifikation
Weiß | |
Melamin | |
Gerätetablett | |
Praktisches Tablett für Instrumente, Werkzeuge und empfindliche Utensilien |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VITLAB™ Instrumententablett aus Melamin-Formaldehyd