Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Übergangsstück, mit NS
Das Übergangsstück verbindet zwei Glasbauteile unterschiedlicher Normschliffe miteinander. Das Reduktionsstück verbindet Schliffe von einer großen Hülse auf einen kleinen Kern.
Marke: DWK Life Sciences 241142601
25.84 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Übergangsstücke sind Glasbausteile mit zwei Normschliffen unterschiedlicher Größe. Mithilfe dieser Übergangsstücke können Glasbauteile mit unterschiedlichen Normschliffen miteinander verbunden werden. Übergangsstücke gibt es in unterschiedlichen Bauformen. Das Reduktionsstück verbindet Schliffe von einer großen Hülse auf einen kleinen Kern während das Expansionsstück dies für Schliffe von einer kleinen Hülse auf einen großen Kern leistet.- Dichter Verschluss durch Normschliff
Spezifikation
Je 1 | |
Anschluss von zwei Glaskomponenten | |
Reduktion | |
Sockel NS 19/26, Konus NS 14/23 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen