Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Übergangsstück, mit NS
Das Übergangsstück verbindet zwei Glasbauteile unterschiedlicher Normschliffe miteinander. Das Reduktionsstück verbindet Schliffe von einer großen Hülse auf einen kleinen Kern.
Marke:  DWK Life Sciences 241143203
27.79 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10029840
  • 29.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Übergangsstücke sind Glasbausteile mit zwei Normschliffen unterschiedlicher Größe. Mithilfe dieser Übergangsstücke können Glasbauteile mit unterschiedlichen Normschliffen miteinander verbunden werden. Übergangsstücke gibt es in unterschiedlichen Bauformen. Das Reduktionsstück verbindet Schliffe von einer großen Hülse auf einen kleinen Kern während das Expansionsstück dies für Schliffe von einer kleinen Hülse auf einen großen Kern leistet.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Anschluss von zwei Glaskomponenten
Reduktion
Sockel NS 14/23, Konus NS 14/23
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Übergangsstück, mit NS > Reduktion, Hülse NS 24/29, Konus NS 14/23