Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Spin Columns, 3 mL
Reinigung von GST-markierten rekombinanten Fusionsproteinen aus Zelllysaten mit Glutathion (GSH)-Agarose-Affinitätsaufreinigungs-Harzen in Bead-Form, Spin-Säulen und Platten.
Marke: Thermo Scientific™ 16105
457.65 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Glutathion-Agarose ist ein Hochleistungsharz mit hoher Kapazität für die Affinitätsreinigung von GST-Fusionsproteinen aus zellulären Lysaten.
Die hochwertige– Unterstützung besteht aus Glutathion, das durch seine zentrale Sulfhydrylgruppe über einen aus 12– Atomen bestehenden Spacerarm an vernetzten 6 %igen Agarose-Beads immobilisiert ist. Die Reinigung von GST–Fusionsproteinen mittels Glutathion (GSH) Agarose-Beads ist umfassend dokumentiert und auf eine Vielzahl von Maßstäben, Säulenformaten und spezifischen Applikationen anpassbar. Egal, ob Sie große Mengen rekombinanter Proteine von überexprimierenden E. Coli-Lysaten reinigen oder Protein-Wechselwirkungen untersuchen möchten, bei denen mit GST gekennzeichnete Köderproteine beteiligt sind – Pierce Glutathione Agarose ist für solche Applikationen optimal.Um diesen zahlreichen Verwendungszwecken gerecht zu werden, wird Pierce Glutathion Agarose Resin in verschiedenen Packungsgrößen und -formaten angeboten. Diese umfassen 3 verschiedene Volumen Harzaufschlämmungen, 3 Größen einsatzbereiter Zentrifugensäulen, komplette GST Reinigungskits und FPLC–bereite Chromatographie-Kartuschen in zwei Größen.
Besondere Merkmale:
Hohe Kapazität – Bindet mindestens 25 mg rekombinanter GST-Proteine je Milliliter Harz
Hoher Ertrag und Reinheit – reinigt gleichmäßig mindestens 10 mg mit GST – gekennzeichnete Proteine je ml Harz mit einem Reinheitsgrad > 90 %
Kostengünstig – Harz ist kostengünstig und kann mindestens 5 Mal wiederverwendet werden, ohne dass sich Bindungskapazität und Reinigungsleistung verschlechtern
Vielseitig – zur Reinigung von GST – Fusionsproteinen von bakteriellen Lysaten ebenso wie zum Pull-down von Protein-Wechselwirkungen mit GST-markierten – Proteinen verwendbar
Kompatibel – Validiert und effektiv für die Verwendung mit Thermo Scientific Pierce Zelllysereagenzien zur Extraktion und Aufreinigung von Bakterien- oder Säugetierzellkulturen
Flexibel – Erhältlich in mehreren Formaten einschließlich Harz in Großpackungen, Spin-Säulen, Chromatographie-Kassetten und bequemen GST-Reinigungskits
Verfügbare Formate:
Harzsuspensionen: 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-Flaschen
Spin-Säulen: 0,2 ml- (Mikrozentrifuge), 1 ml-, 3 ml-Säulen
Reinigungskits: Komplettkits in allen drei Säulengrößen
Chromatographie-Kassetten: 1 ml- und 5 ml-Kassetten, kompatibel mit automatisierten Flüssigchromatographiesystemen und Spritzenverarbeitung
Massen- und kundenspezifische Produktion: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse bei Glutathion-Agarose-Großpackungen mit
Enthält:
Kits enthalten Pierce Glutathion-Spin-Säulen, Äquilibrierungs-/Waschpuffer und Glutathion zur Vorbereitung von Elutionspuffern
Spezifikation
3 ml | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. | |
Pierce™ | |
Rekombinant | |
Zentrifugationssäule | |
Zentrifugationssäule |
Pierce Glutathion Spin-Columns, 3 ml | |
Flüssig | |
5 Säulen | |
GST-markiertes Protein | |
Glutathion | |
Affinität, Agaroseharz |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M345750 | Konformitätsbescheinigung | 04/12/2024 | 16105 |
M345740 | Konformitätsbescheinigung | 04/12/2024 | 16105 |
M345730 | Konformitätsbescheinigung | 04/12/2024 | 16105 |
M345720 | Konformitätsbescheinigung | 04/12/2024 | 16105 |
ZH403079 | Analysenzertifikat | 31/08/2024 | 16105 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen