Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Deepwell-Lagerungsblöcke
Verwenden Sie diese DeepWell™ Lagerblöcke als Mutterplatten, wenn Sie zusammengesetzte Bibliotheken aus automatisierten Liquid-Handling-Geräten erstellen.
Marke: Thermo Scientific™ 4222
371.52 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nutzen Sie für das Zusammenstellen von Chemikalienbibliotheken mit Hilfe von automatischen Geräten für die Handhabung von Flüssigkeiten Thermo Scientific™ Matrix™ Deepwell-Aufbewahrungsblöcke als Basis. Diese robusten Blöcke aus Polypropylen sind chemisch beständig und erfüllen alle üblichen Vorgaben für Mikrotiterplatten. Durch das durchdachte Kamin-Design der Wells in den 1 ml-Blöcke wird die Gefahr einer Kreuzkontamination zwischen den Wells beim Pipettieren auf einem Minimum gehalten. Der 2 ml-Block verfügt zudem über abschneidbare Seiten, wodurch sich Platzierung und Handhabung in Robotersystemen deutlich vereinfachen lassen.
Eigenschaften:
- Alphanumerische Kennzeichnungen vereinfachen die Identifizierung von Wells
- Die Standfläche nach Branchenstandard gewährleistet die Kompatibilität mit Versiegelungsvorrichtungen, Staplern und bei der Handhabung von Flüssigkeiten
Spezifikation
Kann angepasst werden | |
Standard | |
Autoklavierbar | |
PP mit geringer Bindungsaffinität | |
Naturfarben | |
ALPS Heißsiegelgeräte, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Gefrierschränke, Liquid-Handler | |
2200 μl | |
2000 μl | |
Unbehandelt | |
40 | |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. |
Zertifiziert RNase- und DNase-freiANSI-konform | |
8 x 12 | |
40 Packungen, 40 Kartons | |
Nunc | |
Aufbewahrung und Probenvorbereitung aus Polypropylen | |
Polypropylen | |
96 | |
Steril | |
Rund | |
40 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
8Stunden
15Minuten
2Sekunden
51 -
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
86Stunden
15Minuten
2Sekunden
51
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.