Learn More
Ohaus™ Winkelrotor, 6 x 85 ml RB, ID, Hi
Winkelrotor für die Verwendung mit Multi Pro Mikrozentrifugen der Frontier 5000 Serie
Marke: Ohaus™ 30314825
1414.22 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benötigt : Frontier 5000 Serie Multi Pro Zentrifuge
Beschreibung
- Fassungsvermögen: 6 x 85 ml
- Max. g-Kraft: 20,984 g
- Max. Drehzal: 13,500 U/min
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Rotor, Winkel, 6 x 85 ml RB, ID, Hi | |
6 x 85 ml | |
13,500 U/min | |
Gehäuse FC5714 | |
Nicht zutreffend |
Edelstahl | |
20.984 × g | |
4,910 kg | |
25° |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Winkelrotor, 6 x 85 ml RB, ID, Hi > Modellnummer R-A6 X85/14MI
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur