Learn More
Invitrogen™ MAGPIX™ Kalibrierungskit
This convenient calibration kit contains xMAP™ calibrators for the MAGPIX™ system classification and reporter channels.
Marke:  Invitrogen™ MPXCALK25
558.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12383613
  • 610.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
This convenient calibration kit contains xMAP™ calibrators for the MAGPIX™ system classification and reporter channels. Calibration normalizes the settings for the system and helps ensure optimal and consistent microsphere classification. The kit is intended to be used with the off-plate reagent block. Each kit provides 25 calibrations.
Each Kit includes:
  • Stripwells
  • A lot-specific CD for importing target values
The MAGPIX™ system is a versatile, compact, fluorescent detection system based on Luminex's proven xMAP™ technology. The system is a simple immunoassay platform designed for the simultaneous analysis of up to 50 intracellular and extracellular markers in single biological samples. The MAGPIX™ system provides users with a powerful multiplexing tool that offers higher sample throughput, increased assay flexibility, reduced sample volume, and lower costs than traditional ELISA and Western blotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MAGPIX™ Kalibrierkit,25 rxns, Kalibrierstandards Kalibrierungstyp, für die Verwendung mit Luminex™ Geräten, MAGPIX™ System, für Protein-Assays und -Analysen,2 bis8° C Lagertemperatur, Zustand des Nasseises
2 bis 8 °C
Nasseis
Kalibrier-Kit, MAGPIX™ Kalibrierungskit
25 Streifen Wells (Herst.-Nr. 13-52047), MAGPIX™ Kalibrator-Mikrosphären, 5 ml (PN: MPXCAL-05), MAGPIX™ Kalibrierungskit CD (PN: 89-20233-00-001)
MAGPIX™
25 Reaktionen
Durchflusszytometer
Proteinassays und -analyse
25 Reaktionen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerC00379 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberMPXCALK25
ChargennummerC05158 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberMPXCALK25
ChargennummerB98551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberMPXCALK25
ChargennummerC10201 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberMPXCALK25
ChargennummerB86119 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberMPXCALK25
Name des Produkts
Invitrogen™ MAGPIX™ Kalibrierungskit > 25 Reaktionen