Learn More
Novex™ MAGPIX™ Leistungsfähiges Verifizierungs-Kit
MAGPIX™ Leistungsfähiges Verifizierungs-Kit
Marke: Novex™ MPXPVERK25
545.30 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das praktische Kit zur Leistungsüberprüfung enthält xMAP™ Verifikationsreagenzien, mit denen die Kalibrierung der MAGPIX™ Klassifizierungs- und Reporterkanäle und die fluidische Integrität überprüft werden. Die Verifizierung verwendet Systemsteuerungen, um sicherzustellen, dass der Analysator mit den aktuellen Kalibrierungseinstellungen ordnungsgemäß funktioniert. Das Kit ist für die Verwendung mit dem Reagenzienblock außerhalb der Platte vorgesehen. Jedes Kit bietet 25 Verifizierungen.Jedes Kit enthält:
Stripwells
Das MAGPIX™ System ist ein vielseitiges, kompaktes Fluoreszenzdetektionssystem, das auf der bewährten xMAP™ Technologie von Luminex basiert. Das System ist eine einfache Immunoassay-Plattform für die gleichzeitige Analyse von bis zu 50 intrazellulären und extrazellulären Markern in einzelnen biologischen Proben. Das MAGPIX™ System bietet Anwendern ein leistungsstarkes Multiplexing-Hilfsmittel, das einen höheren Probendurchsatz, eine höhere Assay-Flexibilität, ein reduziertes Probenvolumen und niedrigere Kosten bietet als herkömmliche ELISA- und Western-Blotting-Verfahren.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
Spezifikation
25 reactions | |
Luminex™ Instrumente, MAGPIX™ System | |
MAGPIX™ | |
Nasses Eis |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%