Learn More
Labconco™ Logic™ Vue Class II Enclosure
Das Logic Vue ist ein spezielles Gehäuse der Klasse II, das den Schutz von Personal und Produkten für große automatisierte Instrumente wie Liquid-Handler gewährleistet.
Marke:  Labconco™ 3300411
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17874718
  • 32700.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • The Logic Vue is a specialized Class II enclosure designed to maximize protection and containment for large instruments such as liquid handlers, flow cytometers, and other pieces of automated equipment.
  • The Logic Vue provides laminar, unidirectional ISO 5 air for product protection and meets or exceeds NSF/ANSI Standard 49 testing criteria for product and personnel protection.
  • High visibility windows on all sides provide unobstructed viewing to the stainless steel interior, and dual full-open 42 in. sashes in the front and rear allow easy access to instrumentation placed within the Logic Vue.
  • Powered by MyLogic™ OS with Constant Airflow Profile™ technology, the Logic Vue constantly keeps users safe by displaying alerts, filter life, and more.
  • The Logic Vue also incorporates a specialized reinforced work surface, safety interlock for automated equipment, plus 16 pass-throughs, ample knee space, and access ports.
  • Automate your lab safely and seamlessly with the Logic Vue.
Spezifikation
Spezifikation
Internationale Verpackung
Stainless Steel
Gehäuse der Klasse II
67 dBA
20 cm
2,039 m3/hr.
International Packaging
47.2 x 31.0 in.
52.4 in.
230 V
ADA, CAN/CSA C22.2, ETL, NSF 49, UL
126.5 cm
Logic Vue
800 W
52.4 in.
137.7 cm
LED
49.8 in.
137.7 cm
Name des Produkts
Labconco™ Logic™ Vue Class II Enclosure > Class II Enclosure, 4 ft., 230V, International Packaging