Learn More
Labconco™ Logic™ Vue Class II Enclosure
Das Logic Vue ist ein spezielles Gehäuse der Klasse II, das den Schutz von Personal und Produkten für große automatisierte Instrumente wie Liquid-Handler gewährleistet.
32700.00 € - 42080.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ADA, CAN/CSA C22.2, ETL, NSF 49, UL |
---|---|
Kammermaterial | Stainless Steel |
Produkttyp | Gehäuse der Klasse II |
Modell | Logic Vue |
Geräuschpegel | 67 dBA |
Produktcode | Marke | Spannung | Beschreibung | Breite (angloamerikanisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Beschreibung | Breite (angloamerikanisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17874718
|
Labconco™
3300411 |
230 V | Internationale Verpackung | 52.4 in. | International Packaging |
32700.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17959090
|
Labconco™
3300611 |
230 V | Internationale Verpackung | 78.2 in. | International Packaging |
42080.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- The Logic Vue is a specialized Class II enclosure designed to maximize protection and containment for large instruments such as liquid handlers, flow cytometers, and other pieces of automated equipment.
- The Logic Vue provides laminar, unidirectional ISO 5 air for product protection and meets or exceeds NSF/ANSI Standard 49 testing criteria for product and personnel protection.
- High visibility windows on all sides provide unobstructed viewing to the stainless steel interior, and dual full-open 42 in. sashes in the front and rear allow easy access to instrumentation placed within the Logic Vue.
- Powered by MyLogic™ OS with Constant Airflow Profile™ technology, the Logic Vue constantly keeps users safe by displaying alerts, filter life, and more.
- The Logic Vue also incorporates a specialized reinforced work surface, safety interlock for automated equipment, plus 16 pass-throughs, ample knee space, and access ports.
- Automate your lab safely and seamlessly with the Logic Vue.
Spezifikation
ADA, CAN/CSA C22.2, ETL, NSF 49, UL | |
Gehäuse der Klasse II | |
67 dBA | |
20 cm |
Stainless Steel | |
Logic Vue | |
800 W | |
LED |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Logic™ Vue Class II Enclosure