Learn More
BRAND™ Polypropylen-Zentrifugenröhrchen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
50 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Enthält:
Base
Ohne Base
Packungsgröße:
250 Stück
300 Stück
750 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen mit hoher Durchsichtigkeit
- Widerstandsfähig gegen RZB bis 3000.
- Graduiert
- Nicht steril oder durch Gammastrahlung sterilisiert, mit einem Fassungsvermögen von 15 ml oder 50 ml und mit oder ohne Basis erhältlich.
- Mit Schraubverschluss aus Polyethylen und Dichtungskonus.
- E-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Polypropylen |
| Enthält | Ohne Base |
| Sterilität | Unsteril |
| Länge (metrisch) | 114 mm |
| Bodenform | Konisch |
| Verschlusstyp | Schraube |
| Durchmesser (metrisch) | 30 mm |
| Graduated | Ja |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |
| Mehr anzeigen |