Learn More
Ohaus™ Ranger 3000 Tisch-Kompaktwaage
Diese Zugluftschutz-Pfosten eignen sich für den Einsatz mit Ohaus Waagen.
Marke: Ohaus™ 30031786
430.50 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ranger 3000 verfügt über das größte Display seiner Klasse und ist mit Kontrollwäge-LEDs und hintergrundbeleuchteten LCD-Anzeigen ausgestattet, wodurch eine Funktionsfähigkeit in fast allen Betriebszuständen gewährleistet ist.
- Die anwenderfreundlichste Waage auf dem Markt mit einfacher Einrichtung, damit sichergestellt wird, dass Ihre wertvolle Zeit nicht verschwendet wird und Sie so kompetent wie möglich arbeiten können.
- Ranger 3000 liefert innerhalb einer Sekunde genaue Ergebnisse, hebt Ihre Wartezeiten praktisch auf und ermöglicht es Ihnen, in einem Tempo zu arbeiten, das von Ihnen und nicht von Ihrer Wägeausrüstung bestimmt wird.
Spezifikation
30 kg | |
Gehäuse RC31P30 | |
300 x 225 mm |
1 g | |
Wiegen, Teilezählung mit Auto-Optimierung, Kontrollwiegen, Akkumulation |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Ranger 3000 Tisch-Kompaktwaage >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur