Learn More
Motic™ LED RING ILLUMINATION 60T DIMM
Zum Aufschrauben auf Stereomikroskope der SMZ-Serie. Motic™ LED-Ringlicht ist nur mit SMZ-Modellen kompatibel, die ohne Auflicht geliefert werden
Marke: Motic™ 1101002402721
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 60T
- Dimmbar und segmentierbar
- Nur zur Verwendung mit SMZ Stereomikroskop ohne Auflicht
Spezifikation
LED-Ringbeleuchtung 60T | |
Dimmbar, segmentierbar | |
Mikroskope der Serie SMZ ohne Auflicht | |
Je 1 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ LED RING ILLUMINATION 60T DIMM > 60T
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur