Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest NcoI
Das Restriktionsenzym FastDigest NcoI erkennt C^CATGG-Stellen und schneidet am besten bei 37°C für 5 bis 15 Minuten mit dem universellen FastDigest Puffer (Isoschizomere: Bsp19I).
Marke:  Thermo Scientific™ FD0575
194.40 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10539500
  • 278.00 € / 300 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• FastDigest NcoI (300 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Nco I
Ja
Nein
Restriktionsenzym
FastDigest
65°C
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer
37°C
300 μl
Herkömmliches Klonen
5' protruding ends
Dokumentation
Manuals
Reference Materials
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2872388 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD0575
Chargennummer2960274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberFD0575
Chargennummer3038576 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberFD0575
Chargennummer3042276 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberFD0575
Chargennummer3051217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberFD0575
Name des Produkts
Thermo Scientific™ FastDigest NcoI > 300 μl