Learn More
Liebherr™ Gittereinlegeböden für Kühlgerät
Artikelnummer. 12110132 Alle ansehen Liebherr Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Model LKPv14 65 Laborkühlgerät für höchste Beanspruchung mit Profi-Regler
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
12110132 Model LKPv14 65 Laborkühlgerät für höchste Beanspruchung mit Profi-Regler 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12110132
Marke: Liebherr™ 7112393
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Gitterböden in Tiefkühlgeräten für die allgemeine Lagerung von temperaturempfindlichen Proben im Labor.
  • Gitterrost für pharmazeutische Kühlschränke und Laborkühlschränke mit Komfortelektronik-Steuerungen
  • Größe des Gitterrostes: 510 x 650 mm
Spezifikation
Typ Gitterregel
Einschübe Größe: 510 x 650 mm
Schrankmaterial Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Model LKPv14 65 Laborkühlgerät für höchste Beanspruchung mit Profi-Regler
Modell LKPv 1423, LKPv 1420, LKPv 6520, LKPv 6523, LGPv 1420, LGPv 6520
Außentiefe (metrisch) 650 mm
Außenbreite (metrisch) 510 mm