Learn More
Masterflex™ Masterflex™ IP33 Antrieb mit digitaler LCD-Anzeige
Mit diesem Digitalantrieb ist Präzision bei der Dispensierung sichergestellt. Der Masterflex™ L/S Digitalantrieb verfügt über eine leuchtstarke grafische LCD-Bedienoberfläche. Über diese Bedienoberfläche in sieben Sprachen kann der Antrieb problemlos programmiert und auf eine der vier Betriebsarten eingestellt werden. Mit seiner vorprogrammierten Kalibrierung sorgt dieser Antrieb für eine noch genauere Dispensierung.
Marke: Masterflex™
3945.31 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit diesem Digitalantrieb ist Präzision bei der Dispensierung sichergestellt. Der Masterflex™ L/S Digitalantrieb verfügt über eine leuchtstarke grafische LCD-Bedienoberfläche. Über diese Bedienoberfläche in sieben Sprachen kann der Antrieb problemlos programmiert und auf eine der vier Betriebsarten eingestellt werden. Mit seiner vorprogrammierten Kalibrierung sorgt dieser Antrieb für eine noch genauere Dispensierung.
Dieser Präzisions-Digitalantrieb, bestehend aus einem wartungsfreien, hochgenauen Motor und einer grafischen Bedienoberfläche, kann auf einfachste Weise eingerichtet und betrieben werden. Eine grafische LCD-Anzeige bietet vier Betriebsarten an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen. Das Betriebsverhalten der Pumpe kann kontinuierlich abgelesen werden. Mit L/S-Schlauchmaterial sind Durchflussraten von 0.001 bis 3400 ml/min realisierbar. Die Durchflussrate ist von der Drehzahl des Antriebs und den Schlauchmaßen abhängig. Im Lieferumfang enthalten: Netzkabel 1.8 m (6 ft) mit Buchse nach IEC 320/CEE22. Diese Modelle werden mit länderspezifischem Stecker/Kabelsatz geliefert.- Anti-Tropf-Funktion für exakte Dosierung
- Bürstenloser, wartungsfreier Motor ermöglicht die Regelung der Drehzahl mit einer Genauigkeit von ± 0.1 % in einem Regelbereich von 6000 bis 1
- Ausstattung entsprechend des Bedarfs – Antriebe können für alle L/S-Pumpenköpfe verwendet werden und sind somit vielseitig einsetzbar
- Fernbedienung über DB25-Buchse
Spezifikation
±0.1 % | |
Grafisches LCD | |
0.006 bis 3400 ml/min | |
IP 33 | |
07522-20 | |
21.6 cm | |
Ja | |
Digitalantrieb | |
115/230 VAC |
CE, ISO 9001: 2000 | |
115/230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 75 W | |
50/60 Hz | |
1.8 m (6 ft.) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse | |
Reversibel | |
25.4 cm | |
± 0,1% | |
75 w | |
600 U/min |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
2Stunden
0Minuten
15Sekunden
1